Tisk…
VWR®, Návleky na boty, PP
Dodavatel: VWR
VWR®
113-8280EA 287 CZK
113-8280
VWR®, Návleky na boty, PP
Jednorázové oděvy
Návleky na boty z netkaného PP.
  • Žádný šev pod chodidlem
  • Otevření při natažení: 300 mm
L×H: 400×180 mm
Hustota: 40 g/m²
* Jedna velikost vhodná pro každého.
* univerzální velikost