Tisk…
VWR®, Kombinézy s kapucí, PP
Dodavatel: VWR
VWR®
113-8264EA 2305 CZK
113-8264 113-8262 113-8263 113-8293 113-8261
VWR®, Kombinézy s kapucí, PP
Jednorázové oděvy
Kombinézy jsou vyrobeny z netkaného PP. Ideální pro méně nebezpečná prostředí.
  • kapuce, dlouhý rukáv a nohavice
  • elastický pas, zápěstí a kotníky
  • vázané švy a zapínání na zip
Hustota: 40 g/m²
Barva: bílá