Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (23)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Rukávy ochranné
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/99/18989799.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Ochranné rukávy jsou vyrobeny ze 65% LDPE a 35% LLDPE.
Katalogové číslo: (113-8255)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Ochranné rukávy jsou vyrobeny z netkaného PP, který je potažen vrstvou PE.
Měrná jednotka:  1 * 100 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Ochranné rukávy řady VWR SF jsou vyrobeny z netkaného PP s tenkou povrchovou úpravou prodyšnou PE vrstvou (SPP).
Dodavatel:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Popis:   These disposable sleeve protectors made of PE provide waterproof protection for light-duty tasks.
Katalogové číslo: (113-7887)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Tapered sleeve protectors made from breathable SMS. Ideal for use in cleanroom and ESD environments.
Měrná jednotka:  1 * 150 PÁR
Katalogové číslo: (113-0494)
Dodavatel:  DuPont
Popis:   Specially designed for use with Tyvek® apparel, these sleeve protectors can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to haz...
Měrná jednotka:  1 * 200 KS
Dodavatel:  DuPont
Popis:   Specially designed for use with Tychem® apparel, these sleeve protectors can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to ha...
Dodavatel:  ANSELL HEALTH CARE
Popis:   These sleeve protectors are made from double-layer Kevlar® fabric.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 38
  1  2  3  4  5  Další