Tisk…
VWR®, Rukávy ochranné, PP/PE
Dodavatel: VWR
VWR®
113-8255EA 1170 CZK
113-8255
VWR®, Rukávy ochranné, PP/PE
Jednorázové oděvy
Ochranné rukávy jsou vyrobeny z netkaného PP, který je potažen vrstvou PE.
  • nepromokavé
  • s lepenými, elastickými manžetami
Ø×D: 200×400 mm
Hustota: 48 g/m²