Tisk…
Hledali jste: Kolony chromatografické
1 622  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"1622"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Avantor
Popis: Avantor® ACE® C18 columns provide great reproducibility and column lifetime. These stainless steel columns are available in a wide range of particle s...
Dodavatel: Avantor
Popis: Avantor® ACE® Excel® C18-PFP phase utilizes a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP functionality. This results in a phas...
Dodavatel: Avantor
Popis: Avantor® ACE® UltraCore BIO Phenyl2 are high performing solid-core (core-shell) particle columns, designed for a range of biomolecule applications. Wi...
Dodavatel: Avantor
Popis: These Vydac MS columns are a later development from Grace for the reversed phase HPLC separation of biomolecules. A proprietary surface treatment and ...
Dodavatel: Avantor
Popis: These columns with high purity base deactivated porous silica are ideal for the separation of basic molecules.
Dodavatel: Avantor
Popis: Avantor® Genesis phases are based on high purity metal-free spherical silica.
Katalogové číslo: (NC100-5SA-10C5)
Dodavatel: Avantor
Popis: These are packed with classical spherical porous silica available in a wide range of pore sizes. The 100 Å and 120 Å have similar relative retention c...
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Dodavatel: Avantor
Dodavatel: Avantor
Popis: Vydac is a registered trademark of W.R.Grace and Co.
Dodavatel: Avantor
Popis: These LiChrospher® columns are silica available both end capped and non-end capped C18 phases. This feature enhances the chromatography selectivity op...
Dodavatel: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
Popis: General purpose mid-to-high-polarity phase for a wide range of applications, like, for example: FAMEs, carbohydrates, sterols, flavor compounds.
Dodavatel: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
Popis: Typ kolony: GC column, Avantor® Hichrom, GC column, Fused silica, Ø vnitř.: 0,20 mm, Délka: 60 m, Tloušťka filmu: 0,20 µm
Dodavatel: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
Popis: Very popular PEG high polarity phase for a wide range of applications, including (for example): essential oils, flavours and fragrances also alkanols.
Dodavatel: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
Popis: Very popular nitroterephthalic-acid-modified polyethylene glycol (PEG) column of high polarity for the analysis of free fatty acids, phenols, alcohols...
Dodavatel: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
Popis: Really versatile general purpose mid-polarity phase for a wide range of applications. Ideal in confirmation analysis.
Dodavatel: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
Popis: General purpose polar phase for a wide range of applications, ideal as confirmation analysis column. Ideal in a GCxGC configuration as polar dimension...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 1 622
no targeter for Bottom