Tisk…
VWR®, Spojky kapilární pro GC
Dodavatel: VWR
VWR®
548-0307EA 4260 CZK
548-0307
VWR®, Spojky kapilární pro GC
Fitinky a konektory
Pro přesné připojení kapilárních kolon v plynové chromatografii s vnitřním průměrem od 0,2 do 0,53 mm a vnitřním průměrem od 0,3 do 0,75 mm.