Tisk…
Septa stříkačková pro GC
548-0184EA 1680 CZK
VWRI548-0184
Septa stříkačková pro GC
Septa pro GC s dlouhou životností pro teploty na vstupu až do 340°C.
  • nízké protékání
  • snadná výměna, nelepí se na horký povrch
  • dobře se propíchne a dobré těsnící vlastnosti