Tisk…
Hledali jste: Adaptéry, Rozhraní s vanou konektory
26  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilikátové sklo třídy 3.3
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Adapter, 3/4 " thread inflowing side on fine thread 2" outflowing side, PP/PE, green/white, PP/PE
Dodavatel: Bohlender
Popis: PTFE, white.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: PFA.
Dodavatel: Bohlender
Popis: PTFE, white. For connecting tubes or tubing to vessels with ground joint. For inserting and fixing probes, thermometers, dip tubes or cables.
Dodavatel: Bohlender
Popis: This vacuum adapter is made of PTFE with O-ring made of FKM for secure placement of standard filter cartridges made of glass or plastic on vessels and...
Katalogové číslo: (BOHLD620-08)
Dodavatel: Bohlender
Popis: PTFE, white. For bottles or reaction vessels with ground joint. For transferring liquids without contamination. For connection to a liquid source or a...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BOHLN1656-45)
Dodavatel: Bohlender
Popis: This vacuum adapter is made of PTFE with O-ring made of FKM for secure placement of standard filter cartridges made of glass or plastic on flasks with...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: COWIE
Popis: PTFE, white.
Dodavatel: VITLAB
Popis: Adapter, PP, GL 45, GL 32
Katalogové číslo: (BURK5601-0120)
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Universal thread adapter for nearly all drums and other containers with opening of 48 to 75 mm in diameter, regardless of the respective thread.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Blocked
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom