Tisk…
Vzorkové přepravní tuby s obrubou, VWR®
Dodavatel: Avantor
VWR®
16465-262
Vzorkové přepravní tuby s obrubou, VWR®
Nádobky na vzorky Nádoby pro obecné použití
PP zkumavky s HDPE šroubovacím uzávěrem.
  • Robustní, odolný a nepropustný
  • Udržitelný design na bázi panenských pryskyřic
  • Široká sukně zajišťuje stabilitu při stání
  • Velká, matná plocha pro snadné označení a identifikaci
Nepropustné volně stojící poštovní tuby se šroubovacím uzávěrem mají dělení po 1 ml a velkou matnou psací plochu pro pohodlné označování a identifikaci.
Certifikace: Laboratorně testováno a certifikováno podle standardu IATA 95kPA pro bezpečnou přepravu vzorků.
Upozornení: *Produkty na této stránce nespadají do působnosti směrnice EU 2019/904.