Tisk…
Hledali jste: Sáčky/Vložky chladicí
8  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Plněné gelem.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Polotuhá pěna.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Plastový obal naplněný gelem.
Dodavatel: Sonoco Thermosafe
Popis: Polar Pack® refrigerants and Utek® phase change materials provide thermal solutions for shipping temperature critical packages during transit. Availab...
Katalogové číslo: (SCATFPP24)
Dodavatel: Sonoco Thermosafe
Popis: PolarPack® gel brick coolant pack refrigerants provide thermal solutions for temperature critical packages during transit and are an alternative to we...
Měrná jednotka: 1 * 768 KS
Katalogové číslo: (DLTTA090007)
Dodavatel: DELTA T
Popis: 37 C Accus maintain a temperature between 36 to 38 °C.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Popis: This cooling pack is ideal for keeping drinks, food or medicines cool for longer in a passive hard or soft cooler. Its components include water, carbo...
Dodavatel: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Popis: The inserts are simply mounted in the special groove.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom