Tisk…
VWR®, Sáčky chladicí
Dodavatel: VWR
VWR®
216-0194EA 1430 CZK
216-0194 216-0195 216-0192 216-0193 89049-998 216-0196 89024-674 14100-476 89050-002
VWR®, Sáčky chladicí
Sáčky/Vložky chladicí
Plněné gelem.
  • Keep their shape during all stages of use: Phase changes at 0 °C and returns to gel state after thawing
  • Suitable for pharmaceuticals, clinical trials, diagnostic kits, chemicals and biologicals
  • Long lasting, high performance temperature protection
Chladicí sáčky jsou navržené tak, aby ochránily teplotně citlivé výrobky během skladování a převozu. Sáčky mohou být ochlazeny v mrazničce, ledničce nebo nízkoteplotním inkubátoru. Sáčky jsou nejvíce účinné v případě, že jsou použity ve spojení s tepelně izolovanou přepravní nádobou.