Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Hledali jste:
Kyvety
94  results were found
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/95/18945095.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"94"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Disposable cuvettes in either optical polystyrene (PS) or polymethyl methacrylate (PMMA) for use with most polar solvents, acids and alkaline solution...
Katalogové číslo: (634-1067)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Disposable macro cuvettes, four clear sided, eliminating time wasting washing and the risk of cross-contamination.
Měrná jednotka:  1 * 100 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Elektroporační kyvety jsou vyrobeny z čirého polykarbonátu medicinální kvality a jsou kompatibilní se všemi běžnými komerčně dostupnými elektroporátor...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Square cuvette, VWR®, UV-1600PC, UV-3100PC, UV-6300PC, Quartz, Délka optické dráhy: 10 mm
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Spectrophotometer cuvette, VWR®, UV-1600PC, V-3000PC UV-3100PC, UV-6300PC, Optical glass, Délka optické dráhy: 10 mm, Výška: 15 mm
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Spectrophotometer cuvette, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quartz, Délka optické dráhy: 10 mm, Výška: 15 mm, Objem: 200 µl
Katalogové číslo: (720-1999)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Single-use plastic chamber used in cytocentrifugation for urine, gynecological and non gynecological specimens, also designed to perform a cell suspen...
Měrná jednotka:  1 * 600 KS
Dodavatel:  Brand
Popis:   Disposable macro or semi-micro cuvettes made of PS or PMMA for kinetic measurements.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 94
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Další