Tisk…
Hledali jste: Kyvety spektrofotometrické
80  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"80"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Disposable cuvettes in either optical polystyrene (PS) or polymethyl methacrylate (PMMA), for use with most polar solvents, acids and alkaline solutio...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: High quality cuvettes manufactured from quartz or optical glass for accurate spectrophotometric analysis.
Katalogové číslo: (634-1067)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Disposable macro cuvettes, four clear sides.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Standard rectangular macro cuvettes made from Spectrosil quartz for accurate readings.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Square cuvette, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quartz, Délka optické dráhy: 20 mm
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Spectrophotometer cuvette, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Optická skla, Délka optické dráhy: 20 mm, Výška: 15 mm
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Spectrophotometer cuvette, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quartz, Délka optické dráhy: 10 mm, Výška: 15 mm, Objem: 200 µl
Dodavatel: HELLMA
Popis: Absorption cuvettes made from Quartz or optical glass.
Dodavatel: HELLMA
Popis: The cuvettes are designed with a chamber to minimise bubble formation.
Katalogové číslo: (634-9711)
Dodavatel: HELLMA
Popis: Macro cuvette designed with a chamber to minimise bubble formation.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: HELLMA
Popis: Demountable cuvettes for short pathlength being easier to clean used in microscopic examinations.
Dodavatel: Brand
Popis: Plastové jednorázové UV kyvety pro UV/Vis rozsah.
Dodavatel: HELLMA
Popis: Quartz glass (Suprasil®) cylindrical cuvettes.
Dodavatel: HELLMA
Popis: High quality cuvettes made from glass or quartz for on-line spectrophotometric analysis.
Dodavatel: HELLMA
Popis: Rectangular semi-micro cuvettes with four polished windows and PTFE lids for fluorescence applications.
Dodavatel: HELLMA
Popis: These cells are intended for applications where the cell and sample are exposed to extreme temperatures (–200 to +900 °C).
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 80
no targeter for Bottom