Tisk…
Hledali jste: Exsikátory
96  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"96"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilikátové sklo třída 3,3
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilikátové sklo třída 3.3.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Porcelánové destičky do exikátoru. Středový otvor o průměru 20 mm, ostatní filtrační otvory o průměru 5 mm. Destičky jsou vhodné pro použití s jakýmko...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilicate glass 3.3
Dodavatel: Bohlender
Popis: Průhledné exsikátory s panely z akrylátového nebo borosilikátovéh skla mají zpevněný hliníkový rám, dokonale těsnící dveře s celoobvodovým gumovým těs...
Dodavatel: Bohlender
Popis: Transparent cabinets, have an reinforced aluminium frame with panels made of heat-resistant borosilicate glass 3.3. Suitable for storing hot materials...
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN® clear borosilicate glass 3.3, vacuum desiccator with Mobilex screw thread in the lid with stopcock. With desiccator base with flat flange, no o...
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Clear DURAN®, borosilicate glass 3.3, choice of models with flat flange, NOVUS NS 24/29 junction, and outlet in lid with stopcock or desiccators with ...
Dodavatel: Bohlender
Popis: Desiccator cabinets, PC ESD, have a reinforced aluminium frame with panels made of antistatic polycarbonate and an easy to read electronic hygrometer....
Katalogové číslo: (BOHLV1927-07)
Dodavatel: Bohlender
Popis: Orange acrylic cabinets have a reinforced aluminium frame, door with foam rubber gasket and magnetic strip, orange acrylic panels reduce light inciden...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BOHLV1938-07)
Dodavatel: Bohlender
Popis: Aluminium frame with panels made of acrylic glass, including four shelves made of polycarbonate, tray, hygrometer and desiccant, usable with up to 38 ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Bohlender
Popis: Desiccator cabinets, transparent acrylic, aluminium frame with panels made of acrylic glass, which are suitable for long-term storage.
Dodavatel: Bohlender
Popis: Opaque black polycarbonate panels reduce light incidence and protect samples from ultraviolet radiation. Door with snap fit closing and integrated gas...
Katalogové číslo: (BOHLV1891-07)
Dodavatel: Bohlender
Popis: Cabinet has a reinforced aluminium frame, lightproof panels made of black acrylic glass which prevent light incidence and protect against ultraviolet ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, clear borosilicate glass 3.3. Ideal for drying and drying processes, storage under vacuum and protection from the effects of air and moisture....
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Stainless steel 1.4301, Type 304, rust-free.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 96
no targeter for Bottom