Tisk…
Hledali jste: Pohlcovače vlhkosti
8  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (BOHLV1895-12)
Dodavatel: Bohlender
Popis: Silica gel with colour indicator.
Měrná jednotka: 1 * 10 L
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: CAS No.: 81133-20-2
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: CAS No.: 81133-20-2
Katalogové číslo: (WHAT10548239)
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Desiccant pack ensure that DNA sampling cards remain dry during transport or storage.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Katalogové číslo: (BELAF420740020)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: These colour-indicating silica gel beads are for use in refilling the Secador® auto-desiccator module which automatically regenerates them for thousan...
Měrná jednotka: 1 * 25 g
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Convenient, easy to handle packs filled with moisture absorbing silica gel beads are available in multiple sizes to fit most desiccators.
Katalogové číslo: (1.00543.2800)
Dodavatel: Merck
Popis: Sicapent is a granular dessicant comprising ~75% phoshorus pentoxide on an inert inorganic carrier.
Měrná jednotka: 1 * 2,8 L
Katalogové číslo: (467-0000)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Reusable canister which is ideal for use in desiccator cabinets, cupboards, containers, tool boxes and other storage areas to prevent rust and moistur...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom