Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (7)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Desky do exsikátorů
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/47/18709547.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Porcelánové destičky do exikátoru. Středový otvor o průměru 20 mm, ostatní filtrační otvory o průměru 5 mm. Destičky jsou vhodné pro použití s jakýmko...
Katalogové číslo: (NALG5306-0130)
Dodavatel:  Nalgene
Popis:   Desiccator, Plate, PC, Ø: 343 mm
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (467-3100)
Dodavatel:  Nalgene
Popis:   Unbreakable desiccator plates with fire polished, corrosion resistant, inert, non stick glass surface bonded to metal. Suitable for use with desiccato...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Bel-Art
Popis:   Withstand temperatures up to 149 °C (300 °F). Contain no asbestos and are non combustible, stable and chemical resistant. Circular and perforated with...
Dodavatel:  VITLAB
Popis:   Desiccator, Plate, PP, Ø: 190 mm
Katalogové číslo: (WITG8.535.005)
Dodavatel:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis:   Desiccator, Plate, Porcelain, Ø: 190 mm
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis:   Desiccator, Plate, Porcelain, Ø: 100 mm
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Popis:   Desiccator, Plate, Porcelain, Ø: 140 mm
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 12
  1  2  Další