Tisk…
Hledali jste: Misky kultivační
105  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"105"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PS. These dishes for microbiology application are manufactured under strict aseptic conditions using on-line production and packaging (ISO 6).
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® cell slides are made from medical grade, high transparency PET, which has high strength and is unbreakable. Only the surface of the cell slide ha...
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® 3-D scaffold cell culture dishes, made of polystyrene (GPPS) with polystyrene polymer scaffold, are able to simulate the three-dimensional struct...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® cell and tissue culture dishes are available with a choice of surface treatments.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Soda-lime glass, with lid. For use as disposables. These Petri dishes are a green alternative to disposable Petri dishes made from plastic.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Misky jsou vyrobeny z borosilikátové skla třída 3.3 a mohou být sterilizovány a/nebo využívány v aplikacích, které probíhají za vysokých teplot. Tyto ...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Misky pro konfokální mikroskopii jsou využívány při fluorescenční mikroskopii, konfokální mikroskopii a pro fázové mikroskopy. Tyto misky kombinují vý...
Akce
Katalogové číslo: (516-8020)
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Petriho miska Analyslide® s obdelníkovou základnou a kruhovou komorou přijímá 47 mm membránový filtr. Vzorek je chráněn během mikroskopování a me...
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Petri dish, Nerezová ocel 18/10, Ø: 75 mm, Výška: 20 mm, Non sterile
Katalogové číslo: (391-2028)
Dodavatel: Sterilin
Popis: Ideal for applications where a large surface area and very flat base are required.
Měrná jednotka: 1 * 80 KS
Dodavatel: Sterilin
Popis: Non compartmentalised dish is ideal for antibiotic sensitivity testing when a large surface area and very flat base is required.
Dodavatel: Corning
Popis: PS, coated with poly-lysine.
Dodavatel: Sterilin
Popis: Ideal for use when savings in media or incubator space are required.
Dodavatel: Sterilin
Popis: Non cytotoxic, virgin PS. Standard 90 mm Petri dishes are used by microbiologists to culture microorganisms on solid media. Triple vented dishes aid g...
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: PS with integrated glass bottom, sterile. CELLview™ glass bottom dishes combine the convenience of a standard 35 mm disposable plastic cell culture di...
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: PS, polymer-coated. For the propagation of fastidious cells like primary or sensitive cells as well as cells cultivated under restricted growth condit...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 105
no targeter for Bottom