Tisk…
Hledali jste: Misky pro tkáňové kultury
38  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® cell slides are made from medical grade, high transparency PET, which has high strength and is unbreakable. Only the surface of the cell slide ha...
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® 3-D scaffold cell culture dishes, made of polystyrene (GPPS) with polystyrene polymer scaffold, are able to simulate the three-dimensional struct...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® cell and tissue culture dishes are available with a choice of surface treatments.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Misky pro konfokální mikroskopii jsou využívány při fluorescenční mikroskopii, konfokální mikroskopii a pro fázové mikroskopy. Tyto misky kombinují vý...
Akce
Dodavatel: Corning
Popis: PS, coated with poly-lysine.
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: PS with integrated glass bottom, sterile. CELLview™ glass bottom dishes combine the convenience of a standard 35 mm disposable plastic cell culture di...
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: PS, polymer-coated. For the propagation of fastidious cells like primary or sensitive cells as well as cells cultivated under restricted growth condit...
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: PS, cell culture-treated, sterile. Available with a variety of different dimensions and growth areas. The 57 cm² and 143 cm² dishes have an extra high...
Dodavatel: Corning
Popis: PS coated with a uniform application of human fibronectin. Promotes cell attachment, spreading, proliferation and diffentiation of many cell types, pa...
Dodavatel: Corning
Popis: Culture dish, Corning® BioCoat®, Ø: 100 mm, Výška: 20 mm
Katalogové číslo: (734-0201)
Dodavatel: Corning
Popis: Culture dish, Gridded, Corning® BioCoat®, PS, Ø: 150 mm, Non sterile
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Dodavatel: Corning
Popis: PS coated with rat tail collagen type I, sterile, non-pyrogenic.
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: PS, coated with rat tail collagen type I. Collagen type I is an extracellular matrix protein, which in vivo influences adhesion, migration and ...
Katalogové číslo: (GREI688160_240)
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: PS, cell culture-treated, sterile.
Měrná jednotka: 1 * 240 KS
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: These sterile, PS cell culture dishes have a cell-repellent surface to effectively inhibit cell attachment. Achieved through a chemical polymer modifi...
Katalogové číslo: (734-0140)
Dodavatel: Corning
Popis: PS coated with a uniform application of poly-D-lysine and laminin. Promotes neuronal cell attachment and differentiation for a variety of applications...
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom