Tisk…
Hledali jste: Misky odpařovací
38  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Porcelán, glazovaný.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PTFE, s výlevkou.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Porcelán, galzovaný.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Třída 3.3 borosilikátové sklo, s výlevkou.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PTFE, s výlevkou.
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Stainless steel, ¹⁸/₁₀.
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Evaporating dishes are made of stainless steel 18/10.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with spout.
Katalogové číslo: (216-1293)
Dodavatel: Bohlender
Popis: Evaporating dishes, made of PFA, translucent, with spout.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Bohlender
Popis: Evaporating dishes are made of PTFE.
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Evaporating dish, stainless steel, with contact bottom for heating plates and magnetic stirrers.
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Evaporating dish, made of nickel, with spout.
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Evaporating dishes, made of nickel, lid with knob.
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Made of nickel 99,5 %.
Dodavatel: Bohlender
Popis: Made of PTFE, white.
Dodavatel: Bohlender
Popis: Evaporating dishes, PFA, with spout.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom