Tisk…
Misky odpařovací, nízké
Dodavatel: VWR Collection
VWR®
216-0177EA 1470 CZK
216-0177 216-0174 216-0175 216-0178 216-0173 216-0176
Misky odpařovací, nízké
Podnosy/Misky/Kelímky Misky odpařovací
PTFE, s výlevkou.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • tepelná odolnost od -200 do +280 °C
  • výjimečně hladký povrch vnitřních stěn pro zabránění kontaminace
Silnostěnné, kónický tvar, robustní a nerozbitné.