Tisk…
Hledali jste: Misky Petriho
63  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"63"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PS. These dishes for microbiology application are manufactured under strict aseptic conditions using on-line production and packaging (ISO 6).
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Misky jsou vyrobeny z borosilikátové skla třída 3.3 a mohou být sterilizovány a/nebo využívány v aplikacích, které probíhají za vysokých teplot. Tyto ...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Soda-lime glass, with lid. For use as disposables. These Petri dishes are a green alternative to disposable Petri dishes made from plastic.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Soda-lime glass. Hydrolytic class III. Diameter quoted in the table is the external diameter of the lid. The height refers to the height of just the b...
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear. This plate is used in the pharmaceutical or food processing industry, in hospital environments for sampling su...
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: High grade PS. Square Petri dishes with exceptional optical clarity for microscopic analysis as well as heat resistance for use with hot agar.
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: PS miska, celulózová podložka. Ideální pro mikrobiologické analýzy při provádění mebránové filtrace. Petriho misky s adsorbčními podložkami lze použít...
Dodavatel: Sterilin
Popis: Ideal for use when savings in media or incubator space are required.
Katalogové číslo: (SLIN502VF)
Dodavatel: Sterilin
Popis: Ideal for use with different media or when savings in media or incubator space are required. Perform nonstandard applications with Thermo Scientific™ ...
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Petri dish, Nerezová ocel 18/10, Ø: 60 mm, Výška: 20 mm, Non sterile
Dodavatel: Sterilin
Popis: Non compartmentalised dish is ideal for antibiotic sensitivity testing when a large surface area and very flat base is required.
Dodavatel: Sterilin
Popis: Non cytotoxic, virgin PS. Standard 90 mm Petri dishes are used by microbiologists to culture microorganisms on solid media. Triple vented dishes aid g...
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear. With sections. Underside of the base has three rests for stability.
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: Made from crystal clear PS for best possible use in microscopic applications. Versions with or without vents.
Akce
Katalogové číslo: (734-0458)
Dodavatel: Sterilin
Popis: PS, with lid. Colour coded Petri dishes especially suitable for the identification of group work within teaching laboratories.
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Glass pressed DURAN®. Without sections. Underside of the base has three rests for stability.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 63
no targeter for Bottom