Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Dávkovače a zásobníky
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/51/18709551.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"241"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Ocelový drát potažený epoxidovou vrstvou.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Nastavitelný objem, autoklávovatelné.
Katalogové číslo: (631-0726)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Akrylát pro čisté skladování a snadné dávkování těsnící fólie Parafilm® M.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (613-5287)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Digitrate Pro™ combines modern design, with precise, accurate and convenient dispensing. Its head can be conveniently rotated 360° for operator safety...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (211-0371)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   These wall-mountable glove box holders are made from polystyrene with Microban® additive.
Měrná jednotka:  1 * 3 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   ABS dispenser designed to store, dispense and cut Parafilm™, tape, labels and Tough-Tags™.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Nastavitelný objem, autoklávovatelné.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Holders made from tough, clear acrylic. You can clearly see the size and material of the gloves within.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 241
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Další