Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Dávkovače mýdla
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/18/37/22951837.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"47"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   These VWR manual dispensers are durable, wall-mountable and for use with Deb Stoko® soaps and cleansers. Ideal for use in offices, medical rooms, labo...
Katalogové číslo: (115-2098)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Odolný dávkovač mýdla pro montáž na stěnu pro použití s pěnovými mycími prostředky.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  KIMBERLY CLARK
Popis:   These soap dispensers have been designed to promote hygiene, improve comfort and care.
Katalogové číslo: (KIMB11329)
Dodavatel:  KIMBERLY CLARK
Popis:   This touchless cassette dispenser provides Kleenex® luxury foam soap or sanitiser. The skin care innovation in this electronic system represents high ...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (115-1940)
Dodavatel:  Deb-STOKO
Popis:   Soap dispenser suitable for use with 500 ml or 1000 ml bottles − Can be used without contact.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Deb-STOKO
Popis:   Tento bílý dávkovač je ideální pro lehké, všeobecné a těžké průmyslové aplikace.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Deb-STOKO
Popis:   Tento bílý dávkovač je ideální pro lehké, všeobecné a těžké průmyslové aplikace.
Dodavatel:  Deb-STOKO
Popis:   Tento bílý dávkovač je ideální pro aplikace ve všeobecném průmyslu, v potravinářském provozu a keteringu.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 47
  1  2  3  4  5  6  Další