Tisk…
VWR®, Dávkovače mýdla, bezdotykové
Dodavatel: VWR
VWR®
129-0486EA 5200 CZK
129-0486
VWR®, Dávkovače mýdla, bezdotykové
Dávkovače mýdla a dávkovače mýdla
Bezdotykový dávkovač mýdla snižuje křížovou kontaminaci a plýtvání v čistých prostorách a podpůrných prostorách.
  • Bezodpadová jednotka, montáž na stěnu
  • Elektronické oko pro aktivaci odměřené dávky mýdla
  • Kompaktní samospádová jednotka bez trubky, ale s čerpadlem
Vhodné pro použití s pumpičkami Micronova 500 ml.
Certifikace: OSHA, CDC, ADA
Informace o dodávce: Dodáváno se čtyřmi bateriemi velikosti 'D'.