Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (1)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Dávkovače stříkaček
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/74/18709674.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Katalogové číslo: (HYPE66002-025)
Dodavatel:  Thermo Scientific
Popis:   Use this eVol™ dispensing system stand to conveniently hold the dispenser and syringes when not in use.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  HAMILTON BONADUZ
Popis:   The Microlab® 600 dispensers are highly precise syringe pumps with a touchscreen graphical user interface designed to quickly and easily dispense liqu...
Katalogové číslo: (549-0233)
Dodavatel:  HAMILTON BONADUZ
Popis:   The PB600-1 works with Microliter™ or Gastight® syringes from 10 µl to 2,5 ml. Use the repeating dispenser with cemented needles (N), removable needle...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  HAMILTON BONADUZ
Popis:   This multi-syringe dispenser consists of six identical 1700 RN series Gastight® syringes. An easy to use mechanism releases step by step movement of t...
Dodavatel:  GREINER BIO ONE
Popis:   This micro-dispenser reduces the work required to dispense eosin and formalin solutions on 60-well micro-plates. It enables reagents to be added in si...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 5  z 5