Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Testy na drogy
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/54/18945154.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"24"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (321761U)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Suitable for testing of a range of substances including amphetamines and opiates. Kit comprises materials for 40 tests:
Měrná jednotka:  1 * 1 KIT
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Tato souprava představuje pohodlný způsob, jak prověřit, zda podezřelý materiál neobsahuje některou ze zakázaných látek (drog). Každá sada obsahuje do...
Dodavatel:  SURESCREEN
Popis:   These multipanel drugs tests can detect up to 12 drugs simultaneously.
Dodavatel:  SURESCREEN
Popis:   Single test cassettes are an effective way to screen for specific drugs in urine when a small urine sample is received. With high accuracy, ease of us...
Dodavatel:  SURESCREEN
Popis:   To determine health function from a urine sample. The Urinalanalysis test strip fetures various colour change pads that indicate correct concentration...
Dodavatel:  SURESCREEN
Popis:   Single test strips are an efficient method for testing urine for specific drugs in urine. Simply dip the test strip into a urine sample and read at 3 ...
Dodavatel:  SURESCREEN
Popis:   The multicassette tests for up to 12 several drugs simultaneously, and is very easy to use. The urine sample is added to the sample well with the pipe...
Dodavatel:  SURESCREEN
Popis:   Using the swab and buffer, this kit allows swabbing of suspect surfaces or powders to determine if they are amphetamines.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 24
  1  2  3  Další