Tisk…
Hledali jste: Štíty obličejové
56  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: 3M
Popis: 3M™ V4 series industrial Multisystem replacement face shields are available in multiple visor materials and color finishes.
Katalogové číslo: (JSPAAFA061-131-100)
Dodavatel: JSP LTD
Popis: Faceshield offers protection against medium energy, high-speed particles at 120 m/s (270 mph), liquid droplets, and molten metal.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: UVEX
Popis: These polycarbonate and cellulose acetate visors can be attached to helmets by using a length adapter and can be locked in three positions.
Katalogové číslo: (MMMAV46)
Dodavatel: 3M
Popis: Face shield holder for V4-Series face shields. This face shield holder with short peak is designed for use with 3M™ V4-Series face shields.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: UVEX
Popis: Štít k helmě, vyrobený ze sílného PC, chrání proti účinkům elektrických oblouků. Je kompatibilní s bezpečnostními helmami uvex a mušlovými chrániči sl...
Dodavatel: 3M
Popis: The 3M Speedglas Heavy-Duty Welding Helmet G5-01 builds on the 9100 series. Having more adjustable features than ever - from the colour as seen throug...
New Product
Dodavatel: JSP LTD
Popis: A range of high performance industrial visors, fully compatible with EVOGuard® browguard systems and EVO® helmet models.
Katalogové číslo: (MMMA5E-11)
Dodavatel: 3M
Popis: Face Shield 5E-11 is an optical class 1, shade 5, green tinted, curved polycarbonate faceshield with anti-fog and anti-scratch coating for protection ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (JSPAAHV970-001-100)
Dodavatel: JSP LTD
Popis: The Cough Guard can be fitted to a JSP bump cap to reduce the likelihood of exhaled bacteria/virus contacting the wearer's face. This device is not sp...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (111-1632)
Dodavatel: 3M
Popis: Tato svářečská přilba chrání oči a obličej před radiací, teplem a jiskrami, zatímco zajišťuje dobrý přehled o práci. Samozatmívací svařovací čočky 910...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (MMMAWP98)
Dodavatel: 3M
Popis: The WP98 Series Face Shield is a high impact resistant, clear acetate faceshield designed to fit 3M hard hats. It can be used with the H8 Headgear eas...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: UVEX
Popis: Robust visor with integrated forehead cover, clear cellulose acetate lens and additional protective cap made from impact-resistant PS.
Katalogové číslo: (JSPAADB280-000-400)
Dodavatel: JSP LTD
Popis: EVOGuard®C Industrial Browguard is designed for use with EVOGuard® visors, to provide innovative solutions to protect the wearer in a multitude of hig...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (MMMA5A-CP)
Dodavatel: 3M
Popis: Acetate face shields are lightweight and non-conductive.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: JSP LTD
Popis: A compact, comfortable, and lightweight faceshield with superior optical quality.
Katalogové číslo: (JSPAAHV960-001-100)
Dodavatel: JSP LTD
Popis: Easily fits JSP EVO® safety helmets, micro peak, and standard peak variants.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom