Tisk…
Hledali jste: Filtry
858  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"858"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Filtry ze skleněných mikrovláken bez pojiva se vyznačují vysokou filtrační rychlostí - přefiltrují rychle velké objemy, vysokou teplotní odolností (od...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Typical applications are clarification, sterile filtration, sample preparation and sterile venting.
Akce
Dodavatel: Avantor
Popis: Disky jsou předem sestavené pro použití při přípravě vodných vzorků pro analýzu. Laminární konfigurace poskytuje filtrační kapacitu a vstupní charakte...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PP vložka a sběrná zkumavka. MWCO filtry jsou ideální pro zkoncentrování, přečištění a odsolení peptidů, proteinů, oligonukleotidů, DNA a RNA.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Filter cartridge, VWR®, Patrony pro předúpravu vody/RO pro TU 6
Dodavatel: Avantor
Popis: Syringe filter, J.T.Baker®, Housing material: PP, Materiál membrány: Nylon, Non sterile, Velikost pórů: 0,45 µm, Ø: 30 mm, 2 nádoby po 100 ks
Akce
Katalogové číslo: (7121-05)
Dodavatel: Avantor
Popis: J.T.Baker® BAKERBOND spe™, Frity pro 3ml polypropylenové kolony
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® Gas venting filters are designed for obstructing bacterial, particles or moisture when venting in different applications. Sterile venting of bior...
New Product
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Filtrační systém je navržen pro přípravu pufrů, tkáňových kultivačních médií, mikrobiologických médií a dalších biologických tekutin. Tento vakuový fi...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PS nálevka a sběrná nádoba. Systém vakuové filtrace je vhodný pro vodné roztoky, jako jsou média pro buněčné kultury, pufry nebo další kapaliny.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto vakuové systémy jsou velice užitečné při separaci a purifikaci vzorků velkých objemů.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These units are ideal for minimising unnecessary transfers by filtering directly into the centrifuge tube.
Dodavatel: Avantor
Popis: These precolumn filters with PEEK body and stainless steel frit provide protection for analytical and microbore columns. They connect directly to the ...
Dodavatel: Avantor
Popis: Avantor® ACE® UHPLC pre-column filters made from stainless steel/PEEK provide protection for all UHPLC columns. They offer ultra-low dispersion for ma...
Dodavatel: Avantor
Popis: These cap style frits used to preserve the packaging material within the column itself.
Dodavatel: Avantor
Popis: Avantor® Hichrom, Frits, 0,750×0,700×0,881, Porozita: 20 µm, Materiál frity: Nerezová ocel
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 858
no targeter for Bottom