Tisk…
Hledali jste: Nástavce filtrační
32  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PS nálevka a sběrná nádoba. Systém vakuové filtrace je vhodný pro vodné roztoky, jako jsou média pro buněčné kultury, pufry nebo další kapaliny.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto vakuové systémy jsou velice užitečné při separaci a purifikaci vzorků velkých objemů.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Filtrační systém je navržen pro přípravu pufrů, tkáňových kultivačních médií, mikrobiologických médií a dalších biologických tekutin. Tento vakuový fi...
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These units are ideal for minimising unnecessary transfers by filtering directly into the centrifuge tube.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Hydrophilic PES membrane, PS graduated housing. Ideal for biological and pharmaceutical sterilisation requirements. Universal tissue culture membrane ...
Akce
Dodavatel: Bohlender
Popis: Vacuum filters with multi-stage hose connector with integrated lock screw for connecting vacuum tubing with Int.Ø 6 mm or 8 mm. The filters are produc...
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Triton X-free cellulose nitrate membrane, PS funnel and collection reservoir. Sterile disposable filters for cold sterilisation, clarification, prefil...
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: PES membrane, PS funnel. Filters screw onto glass media bottles with 33 or 45 mm neck size.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Surfactant-free cellulose acetate membrane (SFCA), PS funnel and collection reservoir. Ideal for cell culture, with low protein binding.
Akce
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Nylon membrane, PS funnel and collection reservoir. For special applications. No wetting agents, the lowest in extractables, excellent alcohol resista...
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Hydrofilní polyethersulfonová (PES) membrána Supor®, akrylový kryt: 0,2 µm průduchy. Přetlaková filtrace vodných laboratorních roztoků. Pro sterilizac...
Katalogové číslo: (513-1275)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Bottle top filter, Nalgene®, PS, Membrána: PES, Sterile, Complete unit, Objem: 115 ml, Velikost pórů: 0,45 µm, Ø membrány: 50 mm
Měrná jednotka: 1 * 12 KS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Cellulose nitrate membrane, upper: PP, lower: PS. Ready to use for microbial analysis, water quality or environmental testing.
Katalogové číslo: (513-1402)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: These filters are particularly useful for large volume microbiological QC samples.
Měrná jednotka: 1 * 12 KS
Katalogové číslo: (514-0590)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Supor® machV PES membrane, PS funnel and PP collection tube. The optimal choice for small volume tissue culture work. Offers clean, fast filtration of...
Měrná jednotka: 1 * 12 KS
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Hydrofilní polyethersulfonová (PES) membrána Supor®, PP kryt. Filtrační zařízení VacuCap® eliminuje potřebu neustále doplňovat tradiční filtry na uzáv...
Waste Reducing
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom