Tisk…
Odsředivé zařízení Jumbosep™
Dodavatel: Pall Laboratory
Jumbosep™
516-8162EA 5630 CZK
516-8162 516-8159 516-8160 516-0581 516-9342 516-8161
Odsředivé zařízení Jumbosep™
Filtry Filtry centrifugační
Vhodná a spolehlivá koncentrace, purifikace a diafiltrace biologických vzorků o objemech od 15 do 60 ml. Koncentruje 60 ml objemy vzorků na 4 ml za 30 minutes.
  • vysoké výtežky, vetšinou více než 90%
  • vestavěný ,deadstop' zabraňuje vysušení
Mohou být použity s rotory pro 250 ml zkumavky. Ekonomická zařízení jako jsou zásobník vzorků a zásobník filtrátu mohou být dezinfikovány nebo autoklávovány a znovu použity.
* bez membránové vložky