Tisk…
VWR®, Filtry centrifugační
Dodavatel: VWR
VWR®
516-0234EA 16600 CZK
VWRU82031-354 VWRU82031-344 VWRU82031-356 VWRU82031-350 VWRU82031-362 VWRU82031-346 VWRU82031-358 VWRU82031-348 516-0234 516-0235 516-0232 516-0233 516-0230 516-0231 516-0229 516-0227 516-0228 516-0236
VWR®, Filtry centrifugační
Filtry Filtry centrifugační
PP vložka a sběrná zkumavka. MWCO filtry jsou ideální pro zkoncentrování, přečištění a odsolení peptidů, proteinů, oligonukleotidů, DNA a RNA.
  • nízká vaznost proteinů, regenerace >90%
  • utěsněná membrána
  • vhodné pro rotory, které jsou uzpůsobeny pro 1,5 ml zkumavky
Centrifugační filtry (0,2 a 0,45 µm) jsou vhodné pro odstranění částic, přečištění vzorku, předfiltraci a vyčištění velkých nečistot v agarovém a akrylamidovém gelu před dalším čištěním pomocí membrán MWCO.