Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (18)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "kelimky-filtracni"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/26/18945226.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Porcelán s pórovitým dnem
Dodavatel:  ROBU GLASFILTER
Popis:   Filtration crucibles made from borosilicate glass 3.3 with integrated sintered glass filter plate.
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Popis:   These filtration crucibles are made from DURAN® glass.
Dodavatel:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis:   Filter crucible, Borosilikátové sklo 3.3, Porozita: 1, Objem: 15 ml, Ø destičky: 23 mm
Dodavatel:  ROBU GLASFILTER
Popis:   These filltration crucibles are suitable for crude fibre extraction.
Dodavatel:  ROBU GLASFILTER
Popis:   Filter crucible, Borosilikátové sklo 3.3, Porozita: 4, Objem: 1000 ml, Ø destičky: 90 mm
Dodavatel:  SCILABWARE
Popis:   These filtration crucibles are made from Pyrex® borosilicate glass.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 7  z 7