Tisk…
Hledali jste: Papíry filtrační
158  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"158"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: 424: Vhodné pro filtraci sulfidu olova, sulfidu železa, sulfidu stříbra, uhličitanů alkalických kovů, chromanu olovnatého, arsenu, antimonu, ka...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Grade 402 a 302: Skládaný - obecná kvalita pro kvalitativní postupy. Vhodný pro většinu sulfidů. Stanovení celkového obsahu tuku v mlékárenskýc...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Hydrofóbní filtrační papír, který se používá pro separaci vodných roztoků od organických.
Katalogové číslo: (516-0316)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Low nitrogen content filters for determination of nitrogen content in steel and iron samples dissolved in acid. Filtration of fine precipitates to dis...
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Standard Whatman grade filter paper for a variety of routine applications in food and beverage industries. Well-suited for determination of fat conten...
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Whatman Grade 40 high-purity filters from Cytiva's business are general-purpose papers for quantitative analysis. Grade 40 filters are suitable for a ...
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Savings in time required to quadrant-fold circles to fit conical filter funnels in repetitive or multiple analyses.
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Whatman Grade 4 Qualitative Filter Papers are a standard grade, high flow rate filter paper. They are useful in qualitative analytical separations whe...
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Whatman Grade 589/2 filters from Cytiva are used in routine quantitative analyses, including analysis of aqueous suspension in paper, flour analysis,...
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Whatman Grade 1 Qualitative Filter Papers are the most widely used filter paper for routine laboratory applications, qualitative analytical separation...
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Cone folded filter paper saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses.
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Whatman Grade 1V lab filter paper from Cytiva business is a widely used pre-folded filter for many general filtration applications.
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Owing to their extremely high purity our seed testing papers provide reliable and reproducible results. The papers are made from pure cellulose withou...
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: 1PS phase-separating paper is a hydrophobic filter for routine solvent extraction. Within seconds it retains aqueous phases, while solvent phases flow...
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Rychlý filtrační papír s velkou pevností za mokra. Má velmi hladký povrch pro snadné odškrábání nebo vymytí sraženiny.
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Tyto bílé celulózové filtry z bavlněné cupaniny jsou ideální pro rutinní vyšetřování cizorodých látek v různých typech vzorků.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 158
no targeter for Bottom