Tisk…
Hledali jste: Papír kvalitativní filtrační
120  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"120"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Grade 402 a 302: Skládaný - obecná kvalita pro kvalitativní postupy. Vhodný pro většinu sulfidů. Stanovení celkového obsahu tuku v mlékárenskýc...
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: A standard grade filter used for many routine analytical applications in different industries (e.g., particle separation from food extracts or filtrat...
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Whatman Grade 1 Qualitative Filter Papers are the most widely used filter paper for routine laboratory applications, qualitative analytical separation...
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Savings in time required to quadrant-fold circles to fit conical filter funnels in repetitive or multiple analyses.
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Standard Whatman grade filter paper for a variety of routine applications in food and beverage industries. Well-suited for determination of fat conten...
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Prepleated qualitative filters are also ava...
Katalogové číslo: (WHAT10313209)
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Celulóza. Filtrační papír pro identifikaci nerozpuštěných barviv v textilním průmyslu.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: A standard grade filter used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. For use in büchner funnels.
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Papír s aktivním uhlím. Kombinovaný filtr z celulózy/skla s aktivním uhlím. Použití k absorbci radioaktivního jódu při monitoringu znečištění vzduchu ...
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Owing to their extremely high purity our seed testing papers provide reliable and reproducible results. The papers are made from pure cellulose withou...
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Rychlý filtrační papír s velkou pevností za mokra. Má velmi hladký povrch pro snadné odškrábání nebo vymytí sraženiny.
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Slow cellulose filter papers with high wet strength. This grade has the same chemical resistance characteristics as Grade 1573.
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Tento filtrační papír má střední rychlost a zadržování mezi 'grades' 1 a 4.
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: A general qualitative filter with creped surface. Faster than grade 201 and retains large crystalline coarse particles. Widely used in industrial labo...
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Křemelinový papír se středním až pomalým průtokem. Přídavný adsorpční efekt, např., pro separaci velmi jemného semi-koloidního zákalu, pro klarifikaci...
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Compared with quadrant-folded filters, Cytiva's Whatman Grade 2V pre-folded filter paper exposes extra surface area, which enables a higher loading ca...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 120
no targeter for Bottom