Tisk…
Hledali jste: Kapsle membránové filtrační
39  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: AcroPak™ 20 capsule filters are designed to efficiently process up to 2 litres of chemical and biological fluids. These filters are available in 3 dif...
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: A filter for every step in your process. From drug discovery and basic research to process development, Pall Laboratory's AcroPak capsules come in a v...
Akce
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Supracap™ 100 depth filter capsules with PP housing are scalable capsules with Seitz® high performance depth filter media. They are suitable for proce...
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: The HDC II filter medium is comprised of a high performance pleated cartridge with a polypropylene filter medium.
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Kapsle GWV High Capacity jsou navrženy pro přípravu podzemních vod na analýzu rozpuštěných kovů. Certifikát analýzy 42 kovů je vytištěn na každém bale...
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: These are scaleable depth capsules for prefiltration and clarification. They are designed for small-volume production and scale-up evaluation.
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Scalable capsules with PP housing and vent and Seitz® high performance depth filter media. Supracap™ 50 capsules are designed for developing and optim...
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Kapsle Aquaprep™ 600 jsou navrženy pro přípravu vzorků podzemní vody pro analýzu rozpuštěných kovů. Na každém balení je vytištěna certifikace analýzy ...
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: High performance, disposable filters for low flow applications. These filters provide compatibility with a wide range of acids, bases and non flammabl...
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Pro koncentraci a obnovu oocyst Cryptosporidia a cyst Giardia ze zdrojové nebo koncové vody. HV (vysokoobjemové) kapsle jsou navrženy pro vzorkování a...
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: These disposable capsules offer easy microfiltration for laboratories and small-volume processors.The pleated capsules combine the efficiency of a mem...
Katalogové číslo: (516-9104)
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Zařízení Acrocap™ jsou velmi používány pro přípravu vzorků podzemní vod s nízkou hladinou částic pro běžné analýzy a analýzy rozpuštěných kovů.
Měrná jednotka: 1 * 200 KS
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Tyto kapslové filtry Polycap ™ GW (podzemní voda) jsou speciálně navrženy pro přípravu vzorků vzorků podzemní vody pro analýzu rozpuštěných kovů. In-l...
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Membrána Versapor® z akrylového kopolymeru , PC krytu. Pro předfiltraci částic kapaliny (jako jsou séra) před finální sterilizační filtrací a pro nekr...
Dodavatel: Sartorius
Popis: Sartopore® 2 XLG capsules are self contained filter units that are especially designed for sterilising grade filtration in special applications of cel...
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Membrane filter capsule, AcroPak™, PP, Membrána: PTFE, Non sterile, Velikost pórů: 0,2 µm, Filtrační plocha: 280 cm²
Akce
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom