Tisk…
Hledali jste: Jednotky filtrační membránové
11  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Sartorius
Popis: BioSart® 100 monitors have been specifically designed for the detection and enumeration of microorganisms in beverages, water, pharmaceuticals, cosmet...
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Filtrační zařízení s jednotkou z čirého borosilikátového skla DURAN® 3.3, PTFE vložkou a eloxovanou hliníkovou svorkou.
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: MBS I is an excellent system for optimal microbiological control using membranes. The overall procedure time is reduced to a minimum. The design of th...
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Tlakové filtrační zařízení s nálevkou na vzorek jsou vhodné pro filtraci šarží vzroků od objemu 20 ml. Zařízení bez odsávacích láhví jsou spojeny do ř...
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: These vacuum microfiltration assemblies are manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass. The 47 mm vacuum microfiltration assem...
Katalogové číslo: (SCERSP953820-1047)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: This microfiltration system manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass eliminates pouring HPLC solvents into funnels. The solv...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (514-0054)
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: The microbiological filtration system is used for optimal microbiological control using membranes. The design of the system, which consists of an elec...
Měrná jednotka: 1 * 24 KS
Katalogové číslo: (SCERSP953730-0000)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: The 25 mm vacuum microfiltration assembly is designed to handle small volumes of liquids for analysis of particulate or microbiological contamination....
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Merck
Popis: The Sterivex™ filter unit has a compact design ideal for large volume filtration using positive pressure. The filter units work with syringes, perista...
Katalogové číslo: (MILFXX1604700)
Dodavatel: Merck
Popis: The MilliSolve™ filtration system has been designed for the filtration of liquid chromatography buffers and solvents under vacuum. The system uses a 0...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SCERSP179950-4532)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: This microfiltration adapter assembly is designed to allow connection of a 47 or 90 mm filtration support base with a straight drip tip to a bottle or...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom