Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (242)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "filtry-membranove"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/15/18989515.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"94"
Třídit podle:
Dodavatel:  Pall Laboratory
Popis:   These membranes have been designed specifically for use with the Sentino® automatic filter dispenser.
Dodavatel:  Pall Laboratory
Popis:   Membrane filter, Metricel®, Membrána: Směs celulózových esterů, Sterile, Typ: GN-6, mřížka, sterilně baleny (S-Pack), Velikost pórů: 0,45 µm, Ø: 47 mm, Tloušťka: 152 µm
Dodavatel:  Pall Laboratory
Popis:   Hydrophilic PES Supor® membrane for reduced filtration time, optimised for biological, pharmaceutical and sterilising filtration requirements.
Dodavatel:  Pall Laboratory
Popis:   Naturally hydrophilic highly versatile laboratory membrane filter.
Dodavatel:  Pall Laboratory
Popis:   Hydrophilic PP membrane with chemical compatibility for aqueous solutions and aggressive solvents.
Dodavatel:  Pall Laboratory
Popis:   Membrány nylon 6,6 pro filtraci kapalin ve farmaceutickém, biotechnologickém, elektronickém, potravinářsském a nápojářském průmyslu a pro analytické a...
Dodavatel:  Pall Laboratory
Popis:   Hydrophilic acrylic polymer Versapor® membrane on non woven support ideal for pre-filtration of difficult to filter solutions and serum.
Dodavatel:  SARTORIUS
Popis:   Cellulose acetate hydrophilic membrane filters. Ideal for biological and clinical analysis, sterility tests and scintillation measurements. Very low p...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 94
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Další