Tisk…
Dávkovač membrán pro mikrobiologickou kontrolu, Membrane-Butler, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
511-5500EA 42220 CZK
511-5500
Dávkovač membrán pro mikrobiologickou kontrolu, Membrane-Butler, Whatman™
Membránové dávkovače
"Membrane-Butler" dávkuje jednotlivé sterilní membránové filtry MicroPlus a ME (typ 'STL'). Sterilní balení je vloženo do rolovacího systému a tím je systém připraven k použití.
  • kompaktní rozměry pro přenosné použití
  • nerezový kryt, ideální pro použití na sterilních lavicích
  • riziko křížové kontaminace je minimalizováno
The Membrane-Butler dispenses individual sterile MicroPlus and ME membrane filters (type 'STL'). The sterile packaging is inserted into the roller system and the system is ready to be used.
Membrane filters for microbiological checks must be handled carefully to ensure that they remain sterile and that quantitative results are being obtained.
The Membrane-Butler offers optimal handling for all MicroPlus and ME membrane filters with the type name ‘STL’. The dispenser box is placed in the Membrane-Butler, the sterile packaging is inserted into the roller system, and the system is ready. With each turn (Manual Butler), a membrane filter is ejected from its sterile packing and can be removed easily with forceps.