Tisk…
Filtry stříkačkové
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
514-0060EA 4370 CZK
514-0060 514-0075 514-0074 514-0062 514-0073 514-0061 514-0063 514-0072
Filtry stříkačkové
Filtry Filtry stříkačkové
Membrány s velikostí pórů 0,2 µm jsou používány pro filtraci jemných částic (ultra filtraci - např. UHPLC). Filtry s velikostí pórů 0,45 µm se používají na běžnou filtraci (např. HPLC) nebo na předčištění.
  • povrch membrán z acetátové celulózy není ošetřen smáčedly, vhodné především pro aplikace s buněčnými kulturami
  • PES membrány mají velmi nízké hodnoty extrahovatelných látek a vysoký průtok, ideální pro aplikace s buněčnými kulturami
  • certifikováno jako nepyrogenní a bez cytotoxinů
  • dodáváno s certifikátem
Zachytí 107 Brevundimonas diminuta na cm2 podle upravené normy ASTM F838-8