Tisk…
Hledali jste: Tangenciální kazety
9  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Kapsle Minimate™ TFF s membránou Omega™ na jednorázové použití mohou provádět odsolování nebo výměnu pufrů koncentračních procesů na stejném systému s...
Akce
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: T-série kazet centramate s membránou Omega™ jsou ideální pro vývoj, pro malé a výrobní měřítko aplikací TFF v různorodých biologických a biofarmaceuti...
Akce
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Tangential flow cassette, Centramate™, Membrána: Supor®, Filtrační plocha: 200 cm², Velikost pórů: 0,2 µm
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Tangential flow cassette, Centramate™, Filtrační plocha: 1000 cm², Velikost pórů: 0,45 µm
Katalogové číslo: (SPECXP300MP1L)
Dodavatel: Spectrum Laboratories
Popis: SIUS PD cassette with HyStream membrane type and molecular weight cut-off (MWCO) of 300kD.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
New Product
Dodavatel: Sartorius
Popis: Hydrosart® membranes are stabilised cellulose based membranes that have been optimised for the biotechnological and pharmaceutical industry. It is a s...
Dodavatel: Sartorius
Popis: Tangential flow cassette, Sartocon®, Membrána: Hydrosart®, Filtrační plocha: 1000 cm², Velikost pórů: 0,2 µm
Dodavatel: Sartorius
Popis: Sartocon® Slice cassettes are made of the same materials and construction and, therefore, the identical flow path length as the Sartocon cassettes, us...
Dodavatel: Sartorius
Popis: Polyethersulfone membrane
The robust polyethersulfone membrane (PESU) is a polymer, stable within a broad pH (1 to 14) and temperature ran...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom