Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (34)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Filtry odvzdušňovací
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/89/18989989.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (514-4092)
Dodavatel:  Pall Laboratory
Popis:   Navrženo odstranění bakterií ze vzduchu (HEPA: High Efficiency Particulate free Air) pro sterilní aplikace. Porózní membrány poskytují vysoké rychlost...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (514-4115)
Dodavatel:  Pall Laboratory
Popis:   Chrání ventily a součástky pumpy proti poškození od kapalin. Chrání laboratorní personál od potencionálních biohazardů, vzduchu a kontaminantů na bázi...
Měrná jednotka:  1 * 3 KS
Dodavatel:  Pall Laboratory
Popis:   Opakovaně použitelné filtry s vynikajícím výkonem pro kritické aplikace, ideální pro použití s bioreaktory a fermentory a pro filtraci agresivních ro...
Dodavatel:  SCAT Europe
Popis:   Venting filter, Exhaust filter for barrels, XXL, with 2" Mauser (BCS 70×6) thread, for containers from 100 liters, 12 month service life
Dodavatel:  SCAT Europe
Popis:   The exhaust filter can be installed on all SCAT waste systems. It cleans solvent vapors from the exhaust air and is available in different sizes. With...
Dodavatel:  Pall Laboratory
Popis:   Ideální pro větrání bioreaktorů, fermentačních tanků a demižónů nebo pro sterilní plyn pro proplachování kultivačních nádob. Ideální nástavec pro jedn...
Katalogové číslo: (515-0143)
Dodavatel:  Pall Laboratory
Popis:   Pro aplikace s vysokým stupněm provzdušňování. Další použití je pro filtraci agresivní rozpouštědel.
Měrná jednotka:  1 * 3 KS
Dodavatel:  Pall Laboratory
Popis:   Multipurpose filter for small volume venting and gas filtration, ideal for small bioreactors and fermenters.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 20
  1  2  3  Další