Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Pomůcky první pomoci
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/11/58/18231158.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"137"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Deka je vyrobena z kompozitního materiálu, který obsahuje dvě vrstvy skelného vlákna a jednu vrstvu hasicí fólie. Pro hašení a dušení relativně malých...
Dodavatel:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Popis:   Sterile sodium chloride solution (0,9%) in an eyewash bottle with eye cup and dust cap. Helps prevent foreign bodies (such as metal and wood chips) fr...
Dodavatel:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Popis:   Sterile phosphate buffer solution (4,9%) for fast and effective neutralisation of acids and alkalis.
Katalogové číslo: (118-0379)
Dodavatel:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Popis:   This wall-mountable station is made of impact resistant plastic and equipped with a transparent cover. The station is specifically designed for use in...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Popis:   Available as either an open station or closed and dust-proof wall box containing 200 ml pH Neutral and 500 ml Plum eyewash. Especially suitable where ...
Dodavatel:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Popis:   Sterile 0,9 % Sodium chloride solution is ideal for injuries with foreign bodies like dust, dirt ect. Sterile 4,9 % Phosphate buffer solution is perfe...
Dodavatel:  KUNSTSTOFF GMBH GRONTZKI UND W
Popis:   Bezpečnostní sprchy by měly být testovány jednou měsíčně. Během testu by měla být zkontrolována jejich funkčnost a požadovaný průtok vody v objemu 30 ...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Popis:   This small and modern plaster dispenser is available empty or with 45 elastic plasters for the treatment of minor cuts. Ideal for use in offices, rest...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 137
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Další 
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT