Tisk…
Hledali jste: Baňky kultivační
28  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Katalogové číslo: (391-0310)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Katalogové číslo: (391-0340)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (391-0370)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: This penicillin flask is made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: These baffled culture shake flasks are designed for use with rotary and reciprocating shakers where baffle indents provide greater turbulence to impro...
Katalogové číslo: (734-5055)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: PC culture vessel with white PP closures.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (734-5057)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Clear, graduated PC vessel, white PP screw caps, PTFE stirring bar and PP/TFE stirring assembly.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (710-4100)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Clear PC.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Bohlender
Popis: Culture bottles, made of borosilicate glass, suitable for both low and high speed (maximum 1000 rpm) stirrers for gentle mixing of cell cultures.
Katalogové číslo: (734-0880)
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Culture flasks, borosilicate glass, siliconised, for use with the MCS platform biological stirrers, ideal for suspension cell culturing with reduced c...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis: Culture flasks, made of borosilicate glass, Erlenmeyer shape, designed for orbital shakers.
Dodavatel: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis: Culture flask, made of borosilicate glass, Erlenmeyer shape, with straight neck for metal caps.
Dodavatel: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis: Culture flask, made of borosilicate glass, Erlenmeyer form, designed for orbital shakers.
Katalogové číslo: (212-0588)
Dodavatel: SciLabware
Popis: Made of Borosilicate glass, suitable for use under vacuum. With ground glass socket.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom