Tisk…
Hledali jste: Baňky s plochým dnem
17  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilikátové 3.3 sklo, čiré.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilikátové sklo 3,3, čiré.
Akce
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Dodavatel: SP Industries
Popis: These glass replacement flasks are used for lyophilising equipment.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
Katalogové číslo: (458-0048)
Dodavatel: Hach
Popis: Specially designed glass flask for use with Digesdahl® digestion apparatus. Each flask is calibrated individually with a 100 ml (to contain) mark.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: GLASSCO
Popis: Borosilikátové sklo 3.3, čiré.
Katalogové číslo: (WITG5.514.010)
Dodavatel: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis: DURAN® borosilicate glass 3.3 clear.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: SciLabware
Popis: PYREX®, borosilicate glass, clear.
Dodavatel: SciLabware
Popis: PYREX®, borosilicate glass, wide mouth.
Dodavatel: SciLabware
Popis: PYREX®, borosilicate glass, clear, with short neck.
Dodavatel: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Popis: Borosilicate glass 3,3, amber.
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom