Tisk…
Hledali jste: Baňky pro rotační odparky
19  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilikátové sklo třídy 3.3
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, clear or plastic-coated.
Dodavatel: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Popis: Receiving flasks, S 35/20, Borosilikátové sklo, uncoated, Objem: 1000 ml
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, clear or plastic-coated.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Dodavatel: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Popis: Evaporating flasks, Borosilikátové sklo 3.3, with flange, Objem: 6000 ml
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Katalogové číslo: (IKAA1905700)
Dodavatel: IKA
Popis: Borosilicate glass 3.3.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Borosilicate glass 3.3.
Dodavatel: BUCHI
Popis: Borosilicate glass 3.3.
Dodavatel: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis: Borosilicate glass, clear.
Dodavatel: BUCHI
Popis: Borosilicate glass.
Dodavatel: BUCHI
Popis: Made of borosilicate glass.
Dodavatel: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis: Borosilicate glass 3.3.
Dodavatel: BUCHI
Popis: Made of Borosilicate glass.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom