Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (202)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Pinzety
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/57/18989357.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"191"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   PS, translucent blue.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pinzety Speci®-Ceps jsou elektricky vyhřívané a jsou speciálně navržené pro přípravu histologických nebo histopatologických preparátů. Chladné konce p...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   PTFE, bílý
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Popis:   Forceps, Standard forceps, Poniklovaná mosaz, Přímý/rovný, vroubkovaný, Špičky: Pointed, 105 mm
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Popis:   Forceps, Standard forceps, Nerezová ocel, Přímý/rovný, vroubkovaný, Špičky: Blunt, 200 mm
Katalogové číslo: (USBE3191)
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Popis:   Self-cocking, straight forceps made of stainless steel.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Popis:   Nickel plated steel.
Katalogové číslo: (232-0187)
Dodavatel:  RSG
Popis:   Set contains four pairs of forceps made from stainless steel:
Měrná jednotka:  1 * 1 SET
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 191
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Další
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT