Tisk…
Hledali jste: Nálevky
302  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"302"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilikátové 3,3 sklo, s NS-PE zátkou.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilikátové sklo třída 3.3
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilikátové 3,3 sklo s NS-PE zátkou.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PP, průsvitný.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilicate 3.3 glass.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilikátové sklo třída 3.3.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilicate 3.3 glass.
Katalogové číslo: (720-1999)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Single-use plastic chamber used in cytocentrifugation for urine, gynaecological and non gynaecological specimens, also designed to perform cell suspen...
Měrná jednotka: 1 * 600 KS
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: The Sentino® filter funnel and adapter are designed with a press-fit seal, membrane guides and forceps access point allowing for simple set-up and mem...
Dodavatel: KARTELL
Popis: 60° angle, autoclavable funnels. Large bore avoids bridging of powders during transfer. Ribbed outside to avoid pressure lock. Can be used with liquid...
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, clear, with glass key.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, clear, with PTFE key.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 302
no targeter for Bottom