Tisk…
Analytical funnels
Dodavatel: SciLabware
221-0009EA 792 CZK
221-0009 221-0011
Analytical funnels
Nálevky Nálevky filtrační Nálevky analytické
PYREX®, borosilicate glass.
  • Funnel fluted to promote rapid filtration
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance