Tisk…
Filter tubes according to Allihn, VitraPOR®
Dodavatel: ROBU
VitraPOR®
511-3104EA 788 CZK
511-3104 511-3103 511-3102 511-3101 511-0241
Filter tubes according to Allihn, VitraPOR®
Nálevky Nálevky filtrační Nálevky mikrofiltrační
Borosilicate glass 3.3.
With integrated sintered glass filter plate. Height above sintered glass filter plate: 100 mm.