Tisk…
Hledali jste: Nálevky filtrační membránové
30  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilicate 3.3 glass.
Dodavatel: Sartorius
Popis: Borosilicate glass, aluminium clamp, autoclavable.
Dodavatel: Sartorius
Popis: These filter units with PP funnel and base and cellulose nitrate membrane are developed for the detection and enumeration of microorganisms in pharmac...
Katalogové číslo: (516-7017)
Dodavatel: Sartorius
Popis: Borosilicate glass, with PTFE ring, autoclavable.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Produkt zahrnuje zásobník vzorků a filtrační nálevku, vše v jednom. Není potřeba převést vzorek z kelímku do jednorázové nálevky a riskovat kontaminac...
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Jednorázové filtrační nálevky připravené k použití, s filračními mebránami o průměru 47 mm pro mikrobiologické analýzy. Eliminuje čištění a sterilizac...
Dodavatel: Sartorius
Popis: Borosilicate glass, anodised aluminium clamp, silicone lid, autoclavable.
Dodavatel: Sartorius
Popis: Stainless steel, autoclavable.
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Praktický a ekonomický výběr pro sterilní testování uvnitř izolátorů.
Akce
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Borosilikátové sklo, hliníkový svěrák.
New Product
Dodavatel: Sartorius
Popis: PP housing.
Katalogové číslo: (516-8931)
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Base, type 304 stainless steel
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (516-8930)
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Nerezová ocel, autoklávovatelná.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Polyphenylsulfone, autoclavable.
Dodavatel: Sartorius
Popis: Sterile disposable plastic funnels for colony and particle counting. To use with Sartorius membranes and culture media discs.
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Polyphenylsulfonové, autoklávovatelné.
New Product
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom